Merck
SY3H98B97BFF
Synthonix Corporation
Methyl 5-(Chlorosulfonyl)pentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥50,000
1 G
¥91,900
5 G
¥208,900
ベンダーカタログ番号: M74096-250MG
¥50,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥50,000
1 G
¥91,900
5 G
¥208,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M74096-250MG
¥50,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)pentanoate
Inchi Code
1S/C6H11ClO4S/c1-11-6(8)4-2-3-5-12(7,9)10/h2-5H2,1H3
InChI Key
IECLVGBBQICKPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74096.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74096.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)