Merck
SY3H98B97B57
Synthonix Corporation
Iodocyclopropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.98
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
iodocyclopropane
Inchi Code
1S/C3H5I/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI Key
VLODBNNWEWTQJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75009.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75009.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)