Merck
SY3H98B97B19
Synthonix Corporation
4-[(4-Hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥83,100
5 G
¥125,000
10 G
¥244,300
ベンダーカタログ番号: H75787-1G
¥83,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥83,100
5 G
¥125,000
10 G
¥244,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: H75787-1G
¥83,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-[(E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O4S/c15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18/h1-8,15H,(H,16,17,18)/b14-13+
InChI Key
CNYMBHPFLJWLJW-BUHFOSPRSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75787.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75787.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)