Merck
SY3H98B97A67
Synthonix Corporation
4-Fluoroindoline-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-fluoroindoline-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-9-6(5-11)1-2-8-7(9)3-4-12-8/h1-2,12H,3-4H2
InChI Key
IQRZLXRQHMJWMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75813.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75813.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)