Merck
SY3H98B9798D
Synthonix Corporation
Ethyl 3-Chloropyridazine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥50,000
1 G
¥107,400
ベンダーカタログ番号: E75838-250MG
¥50,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥50,000
1 G
¥107,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E75838-250MG
¥50,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-7(11)5-3-4-9-10-6(5)8/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
UAEJFCPXIREEHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75838.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75838.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)