Merck
SY3H98B97814
Synthonix Corporation
5,5-Dimethylhexan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥87,500
1 G
¥180,200
5 G
¥500,400
ベンダーカタログ番号: D75505-250MG
¥87,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥87,500
1 G
¥180,200
5 G
¥500,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D75505-250MG
¥87,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-hexanone
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-7(9)5-6-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
YPNIJJDUDQZZBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75505.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75505.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)