Merck
SY3H98B977EA
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥44,400
1 G
¥125,000
ベンダーカタログ番号: D74884-250MG
¥44,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥44,400
1 G
¥125,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D74884-250MG
¥44,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
difluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H3F5O3/c5-3(6,7)1-12-4(8,9)2(10)11/h1H2,(H,10,11)
InChI Key
CAARWBUMOXMZKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/74884.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74884.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)