Merck
SY3H98B97776
Synthonix Corporation
2,2-difluoro-2-phenylethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥43,300
1 G
¥72,000
ベンダーカタログ番号: D24253-250MG
¥43,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥43,300
1 G
¥72,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D24253-250MG
¥43,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2,2-difluoro-2-phenylethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c9-8(10,6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,11H2
InChI Key
FZUZAXBAUSXGAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/24253.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24253.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)