Merck
SY3H98B9749D
Synthonix Corporation
3'-Bromo-4'-fluoro-2-hydroxyacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥97,400
1 G
¥155,900
5 G
¥303,900
ベンダーカタログ番号: B75437-250MG
¥97,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥97,400
1 G
¥155,900
5 G
¥303,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B75437-250MG
¥97,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-bromo-4-fluorophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c9-6-3-5(8(12)4-11)1-2-7(6)10/h1-3,11H,4H2
InChI Key
ZQOSRHMIZKCOAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75437.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75437.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)