Merck
SY3H98B9743C
Synthonix Corporation
Bis(triisopropylsilyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥44,400
1 G
¥111,800
5 G
¥303,900
ベンダーカタログ番号: B74388-250MG
¥44,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥44,400
1 G
¥111,800
5 G
¥303,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
329.72
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B74388-250MG
¥44,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
bis(triisopropylsilyl)amine
Inchi Code
1S/C18H43NSi2/c1-13(2)20(14(3)4,15(5)6)19-21(16(7)8,17(9)10)18(11)12/h13-19H,1-12H3
InChI Key
KEBQKMFRRCSNFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/74388.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/74388.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)