Merck
SY3H98B973C1
Synthonix Corporation
4-bromo-2-methyl-3-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥65,400
ベンダーカタログ番号: B22515-250MG
¥65,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥65,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B22515-250MG
¥65,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-4-6(9(10)11)5(7)2-3-8-4/h2-3H,1H3
InChI Key
HLWBVEFKUQEPPM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/22515.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22515.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)