Merck
SY3H98B972E5
Synthonix Corporation
4-Amino-6-chloropyrido[3,2-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥45,500
1 G
¥147,100
ベンダーカタログ番号: A75302-250MG
¥45,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥45,500
1 G
¥147,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A75302-250MG
¥45,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-chloropyrido[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-5-2-1-4-6(12-5)7(9)11-3-10-4/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI Key
QPYPQWUXCWISAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75302.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75302.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)