Merck
SY3H98B97201
Synthonix Corporation
3-Amino-4-chloro-N-(3-pyridylmethyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥53,300
ベンダーカタログ番号: A74050-250MG
¥53,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥53,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A74050-250MG
¥53,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-amino-4-chloro-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H12ClN3O/c14-11-4-3-10(6-12(11)15)13(18)17-8-9-2-1-5-16-7-9/h1-7H,8,15H2,(H,17,18)
InChI Key
TUTGNXCAERCAHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74050.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74050.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)