Merck
SY3H97AC68B8
Synthonix Corporation
N-{2-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-yl}-5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥80,900
250 MG
¥127,200
500 MG
¥204,500
ベンダーカタログ番号: C60437-100MG
¥80,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥80,900
250 MG
¥127,200
500 MG
¥204,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C60437-100MG
¥80,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-N-(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Inchi Code
1S/C12H11ClN6/c13-12-15-11(9-2-1-5-19(9)18-12)14-10-6-8(16-17-10)7-3-4-7/h1-2,5-7H,3-4H2,(H2,14,15,16,17,18)
InChI Key
PGGQMDXVLWTRDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60437.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60437.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)