Merck
SY3H95ECD929
Synthonix Corporation
Methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,200
250 MG
¥38,900
ベンダーカタログ番号: M53678-100MG
¥21,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,200
250 MG
¥38,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M53678-100MG
¥21,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-5-11-12-3-2-7(6-13)4-9(8)12/h2-6H,1H3
InChI Key
AHPBXOYVKDTSQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/53678.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53678.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)