Merck
SY3H95ECD8F7
Synthonix Corporation
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,600
5 G
¥65,400
ベンダーカタログ番号: M3389-1G
¥24,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,600
5 G
¥65,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M3389-1G
¥24,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-3-15-11(14)9-7-13-6-8(2)4-5-10(13)12-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
BFYXMAOPTOBSJZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3389.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3389.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)