Merck
SY3H95ECD8BD
Synthonix Corporation
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥16,800
1 G
¥27,900
ベンダーカタログ番号: K47871-100MG
¥13,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥16,800
1 G
¥27,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: K47871-100MG
¥13,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c11-5-7-8-3-1-2-4-10(8)6-9-7/h1-6H
InChI Key
FBNBTPDUMOHHFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47871.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47871.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)