Merck
SY3H95ECD857
Synthonix Corporation
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,500
250 MG
¥45,500
ベンダーカタログ番号: F56496-100MG
¥34,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,500
250 MG
¥45,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F56496-100MG
¥34,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-amine
Inchi Code
1S/C12H9FN4/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-17-6-5-11(14)16-12(17)15-10/h1-7H,(H2,14,15,16)
InChI Key
DAHLOBWNOWKEOX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/56496.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56496.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)