Merck
SY3H95ECD6F6
Synthonix Corporation
4-Amino-5-bromopyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-4-1-2-11-5(4)6(8)9-3-10-11/h1-3H,(H2,8,9,10)
InChI Key
UKQXPHHOTNGTKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11594.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11594.html
  • 最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)