Merck
SY3H95ECD63E
Synthonix Corporation
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,100
5 G
¥26,500
10 G
¥45,100
ベンダーカタログ番号: B3334-1G
¥15,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,100
5 G
¥26,500
10 G
¥45,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B3334-1G
¥15,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-2-1-3-10-6(5)8-4-9-10/h1-4H
InChI Key
NATZWIFAAIXCTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3334.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3334.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)