Merck
SY3H95E5E3CF
Synthonix Corporation
[N-(p-Toluenesulfonyl)imino]phenyliodinane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
373.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-methyl-N-(phenyl-lambda3-iodaneylidene)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12INO2S/c1-11-7-9-13(10-8-11)18(16,17)15-14-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI Key
WECCHUKCGHQAQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6403.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/6403.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)