Merck
SY3H95E5E33C
Synthonix Corporation
1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
Iupac Name
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-12(10-13-8-4-5-9-13)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12,14H,4-5,8-10H2
InChI Key
FHBPYEQRIDZSBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63023.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63023.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)