Merck
SY3H95E5DF15
Synthonix Corporation
8-Chlorochroman-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,900
250 MG
¥43,300
1 G
¥100,700
ベンダーカタログ番号: C63654-100MG
¥27,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,900
250 MG
¥43,300
1 G
¥100,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C63654-100MG
¥27,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-chloro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ylamine
Inchi Code
1S/C9H10ClNO/c10-7-3-1-2-6-8(11)4-5-12-9(6)7/h1-3,8H,4-5,11H2
InChI Key
YCWHOLRRUIEVQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/63654.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63654.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)