Merck
SY3H95E5DE34
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-phenylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥65,400
5 G
¥193,500
ベンダーカタログ番号: B65537-1G
¥65,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥65,400
5 G
¥193,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B65537-1G
¥65,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-4-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)
InChI Key
DJQJKQPODCNTSE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65537.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65537.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)