Merck
SY3H94E1CB88
Synthonix Corporation
4-(Methoxycarbonyl)phenylzinc iodide, 0.50 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥74,200
50 ML
¥100,500
100 ML
¥152,800
ベンダーカタログ番号: M73218-25ML
¥74,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥74,200
50 ML
¥100,500
100 ML
¥152,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M73218-25ML
¥74,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-(methoxycarbonyl)phenyl)zinc(II) iodide
Inchi Code
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
FMBSEZGKEZDARU-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73218.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)