Merck
SY3H94E1CB36
Synthonix Corporation
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.50 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥76,400
50 ML
¥102,900
100 ML
¥128,600
ベンダーカタログ番号: E73216-25ML
¥76,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥76,400
50 ML
¥102,900
100 ML
¥128,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E73216-25ML
¥76,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
bromo[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]zinc
Inchi Code
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73216.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)