Merck
SY3H7CF2B322
Synthonix Corporation
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,500
100 G
¥12,400
500 G
¥30,100
ベンダーカタログ番号: M68025-25G
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,500
100 G
¥12,400
500 G
¥30,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M68025-25G
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-methoxy-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
InChI Key
KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68025.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68025.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)