Merck
SY3H7CF2AEEF
Synthonix Corporation
Ethyl 5-methyl-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
250 MG
¥12,600
1 G
¥26,500
ベンダーカタログ番号: E63363-100MG
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
250 MG
¥12,600
1 G
¥26,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E63363-100MG
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-5-methyl-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-3-13-8(12)6-7(11)10-5(2)4-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
LZJZHTZAUNNQGU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63363.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63363.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)