Merck
SY3H7CF2912D
Synthonix Corporation
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,300
250 MG
¥41,100
1 G
¥105,200
ベンダーカタログ番号: D63732-100MG
¥32,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,300
250 MG
¥41,100
1 G
¥105,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D63732-100MG
¥32,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H4F2O3/c8-7(9)11-5-2-1-4(10)3-6(5)12-7/h1-3,10H
InChI Key
GEHVTOIGEVNIEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63732.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63732.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)