Merck
SY3H7CF29121
Synthonix Corporation
2,5-Diiodobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
354.92
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,5-diiodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3I2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
InChI Key
SXOHPRPFFZRIJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63461.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63461.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)