Merck
SY3H7CF2903B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥152,400
ベンダーカタログ番号: C63876-100MG
¥152,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥152,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C63876-100MG
¥152,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-6-3-4-9-7(8)10-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
NWKPCTJWFJSBAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63876.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63876.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)