Merck
SY3H7CF28E27
Synthonix Corporation
8-Bromochromane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
8-bromochromane
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5H,2,4,6H2
InChI Key
YJOORJDFGHETSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63715.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63715.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)