Merck
SY3H7CF28D44
Synthonix Corporation
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,900
1 G
¥16,800
5 G
¥19,000
ベンダーカタログ番号: A3994-250MG
¥12,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,900
1 G
¥16,800
5 G
¥19,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A3994-250MG
¥12,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-aminoethyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C5H11N3O/c6-1-3-8-4-2-7-5(8)9/h1-4,6H2,(H,7,9)
InChI Key
PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3994.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3994.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)