Merck
SY3H7CF28C01
Synthonix Corporation
(4-Aminopyridine-2,6-diyl)dimethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥52,200
250 MG
¥89,700
1 G
¥270,800
ベンダーカタログ番号: A63487-100MG
¥52,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥52,200
250 MG
¥89,700
1 G
¥270,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A63487-100MG
¥52,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(4-aminopyridine-2,6-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c8-5-1-6(3-10)9-7(2-5)4-11/h1-2,10-11H,3-4H2,(H2,8,9)
InChI Key
DCTUDWALVLSNML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63487.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63487.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)