Merck
SY3H6E416CD4
Synthonix Corporation
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 2,2,2-trifluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥69,800
500 MG
¥317,100
1 G
¥626,200
ベンダーカタログ番号: X65392-100MG
¥69,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥69,800
500 MG
¥317,100
1 G
¥626,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: X65392-100MG
¥69,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H13NO.C2HF3O2/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-2(4,5)1(6)7/h8H,1-6H2;(H,6,7)
InChI Key
PYXPVVNETLDIPW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65392.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65392.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)