Merck
SY3H6E416CC7
Synthonix Corporation
7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NO/c8-4-5-3-6-1-2-7(5)9-6/h1-2,5-7H,3H2
InChI Key
AHQSHUPQQYFVER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/62990.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62990.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)