Merck
SY3H6E416BAA
Synthonix Corporation
(R)-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥52,200
250 MG
¥83,100
1 G
¥160,400
ベンダーカタログ番号: T64824-100MG
¥52,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥52,200
250 MG
¥83,100
1 G
¥160,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.37
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T64824-100MG
¥52,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(R)-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C16H24O/c1-11(17)12-6-7-13-14(10-12)16(4,5)9-8-15(13,2)3/h6-7,10-11,17H,8-9H2,1-5H3/t11-/m1/s1
InChI Key
BLYVFGQOFUGFPX-LLVKDONJSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64824.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64824.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)