Merck
SY3H6E416875
Synthonix Corporation
Isopropenyl p-nitrophenyl carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥52,200
250 MG
¥83,100
1 G
¥167,000
ベンダーカタログ番号: P64600-100MG
¥52,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥52,200
250 MG
¥83,100
1 G
¥167,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P64600-100MG
¥52,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-nitrophenyl prop-1-en-2-yl carbonate
Inchi Code
1S/C10H9NO5/c1-7(2)15-10(12)16-9-5-3-8(4-6-9)11(13)14/h3-6H,1H2,2H3
InChI Key
RAYSDFXTXTZOJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64600.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64600.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)