Merck
SY3H6E4156C5
Synthonix Corporation
3-(Methyl carboxy)-4-(pyridin-3-yl)but-3-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,300
250 MG
¥58,800
1 G
¥118,400
ベンダーカタログ番号: M65597-100MG
¥32,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,300
250 MG
¥58,800
1 G
¥118,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M65597-100MG
¥32,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3Z)-3-(methoxycarbonyl)-4-(3-pyridinyl)-3-butenoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-16-11(15)9(6-10(13)14)5-8-3-2-4-12-7-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)/b9-5-
InChI Key
FZOMEEPZIQGXTL-UITAMQMPSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65597.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65597.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)