Merck
SY3H6E41560B
Synthonix Corporation
5-Methoxyquinoline-7-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-methoxy-7-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c1-14-11-6-8(7-12)5-10-9(11)3-2-4-13-10/h2-6H,1H3
InChI Key
DKTHOHCVDRWLMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64351.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64351.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)