Merck
SY3H6E41489B
Synthonix Corporation
6-methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,100
500 MG
¥52,200
1 G
¥54,400
ベンダーカタログ番号: M21117-250MG
¥30,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,100
500 MG
¥52,200
1 G
¥54,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M21117-250MG
¥30,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
6-methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-9-6-2-7(3-6)4-8-5-7;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
JEEHRGZYUSOBLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21117.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21117.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)