Merck
SY3H6E414871
Synthonix Corporation
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-8-6-11-12(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H
InChI Key
PYJVDCYRDQUUKO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68498.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68498.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)