Merck
SY3H6E41484B
Synthonix Corporation
(5-Iodo-2-methylphenyl)(5-phenylthiophen-2-yl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
404.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(5-iodo-2-methylphenyl)(5-phenylthiophen-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C18H13IOS/c1-12-7-8-14(19)11-15(12)18(20)17-10-9-16(21-17)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3
InChI Key
SVKDOCSCNPQPLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66667.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66667.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)