Merck
SY3H6E41318C
Synthonix Corporation
Ethyl 5-(piperazin-1-yl)benzofuran-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
5 G
¥63,200
10 G
¥102,900
ベンダーカタログ番号: E66187-1G
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
5 G
¥63,200
10 G
¥102,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.78
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E66187-1G
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl 5-(1-piperazinyl)-1-benzofuran-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H18N2O3.ClH/c1-2-19-15(18)14-10-11-9-12(3-4-13(11)20-14)17-7-5-16-6-8-17;/h3-4,9-10,16H,2,5-8H2,1H3;1H
InChI Key
IQUHEEPSXHVIPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66187.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66187.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)