Merck
SY3H6E4130F5
Synthonix Corporation
ethyl 2-((5R)-5-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥182,400
ベンダーカタログ番号: E65437-500MG
¥182,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥182,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E65437-500MG
¥182,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl [(5R)-5-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydro-2-pyrazinyl]acetate
Inchi Code
1S/C13H22N2O4/c1-6-19-10(16)7-9-12(17-4)15-11(8(2)3)13(14-9)18-5/h8,14-15H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
YXAFYDHQYRKMKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65437.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65437.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)