Merck
SY3H6E41225D
Synthonix Corporation
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C3H6F2O2/c4-3(5,1-6)2-7/h6-7H,1-2H2
InChI Key
AMCKYDINHDOOCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/63088.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63088.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)