Merck
SY3H6E4121F9
Synthonix Corporation
1,1-Dicyclopropyl-N-methylmethanamine oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,1-dicyclopropyl-N-methylmethanamine oxalate
Inchi Code
1S/C8H15N.C2H2O4/c1-9-8(6-2-3-6)7-4-5-7;3-1(4)2(5)6/h6-9H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
DGKCXFOEBXCJRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62578.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62578.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)