Merck
SY3H6E4121E5
Synthonix Corporation
(R)-4,5-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥392,200
50 MG
¥652,700
100 MG
¥1,070,000
ベンダーカタログ番号: D62356-25MG
¥392,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥392,200
50 MG
¥652,700
100 MG
¥1,070,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D62356-25MG
¥392,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(R)-4,5-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12;/h4,6,9H,3,5,12H2,1-2H3;1H/t9-;/m1./s1
InChI Key
LYNRJPIDGDEFED-SBSPUUFOSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62356.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62356.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)