Merck
SY3H6E4120EA
Synthonix Corporation
4-(2-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥32,300
1 G
¥65,400
5 G
¥180,200
ベンダーカタログ番号: D60574-250MG
¥32,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥32,300
1 G
¥65,400
5 G
¥180,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.41
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D60574-250MG
¥32,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3
InChI Key
DGOOLMGPMIHRFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60574.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60574.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)