Merck
SY3H6E411FF6
Synthonix Corporation
N-[4-Chloro-2-methoxy-5-(1-methylethenyl)phenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥65,400
100 MG
¥105,200
250 MG
¥204,500
ベンダーカタログ番号: C67287-50MG
¥65,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥65,400
100 MG
¥105,200
250 MG
¥204,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C67287-50MG
¥65,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(4-chloro-2-methoxy-5-(prop-1-en-2-yl)phenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c1-7(2)9-5-11(14-8(3)15)12(16-4)6-10(9)13/h5-6H,1H2,2-4H3,(H,14,15)
InChI Key
CEFUUDDJWYTUIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67287.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67287.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)